Learn More
Abnova™ Human SSTR2 Partial ORF (AAH19610, 1 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125915
Verfügbar ab: 28-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human SSTR2 Partial ORF (AAH19610, 1 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125915
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125915
Marke: Abnova™ H00006752Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Somatostatin acts at many sites to inhibit the release of many hormones and other secretory proteins. The biologic effects of somatostatin are probably mediated by a family of G protein-coupled receptors that are expressed in a tissue-specific manner. SSTR2 is a member of the superfamily of receptors having seven transmembrane segments and is expressed in highest levels in cerebrum and kidney. [provided by RefSeq]
Sequence: MDMADEPLNGSHTWLSIPFDLNGSVVSTNTSNQTEPYYDLTSNAVLTFIYFVVCIIGLCG
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH19610
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6752
Molekulargewicht 32.23kDa
Name SSTR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen MDMADEPLNGSHTWLSIPFDLNGSVVSTNTSNQTEPYYDLTSNAVLTFIYFVVCIIGLCG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung SSTR2
Gensymbol SSTR2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SSTR2 Partial ORF (AAH19610, 1 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >