Learn More
Abcam Menschliche SS18-Knockout-HeLa-Zelllinie
Product Code. 32140444 Shop All Abcam Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
missing translation for 'unitSize':
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
32140444 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 32140444 missing translation for 'mfr' Abcam missing translation for 'supplierNo' ab2654932x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
SS18 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp-Einsatz in Exon 4 und 2 bp-Einsatz in Exon 4 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen per Fläschchen aus. Zu oder...
SS18 KO-Zelllinie ist bestellbar. KO validiert von Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout wird durch CRISPR/Cas9, 1 BP-Einsatz in Exon 4 und 2 BP-Einsätze in Exon 4 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO