Learn More
Abnova™ Human SRY Full-length ORF (NP_003131.1, 1 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This intronless gene encodes a transcription factor that is a member of the high mobility group (HMG)-box family of DNA-binding proteins. This protein is the testis-determining factor (TDF), which initiates male sex determination. Mutations in this gene give rise to XY females with gonadal dysgenesis (Swyer syndrome); translocation of part of the Y chromosome containing this gene to the X chromosome causes XX male syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: MQSYASAMLSVFNSDDYSPAVQENIPALRRSSSFLCTESCNSKYQCETGENSKGNVQDRVKRPMNAFIVWSRDQRRKMALENPRMRNSEISKQLGYQWKMLTEAEKWPFFQEAQKLQAMHREKYPNYKYRPRRKAKMLPKNCSLLPADPASVLCSEVQLDNRLYRDDCTKATHSRMEHQLGHLPPINAASSPQQRDRYSHWTKL
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003131.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6736 |
Molekulargewicht | 50.3kDa |
Name | SRY (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 ug |
Immunogen | MQSYASAMLSVFNSDDYSPAVQENIPALRRSSSFLCTESCNSKYQCETGENSKGNVQDRVKRPMNAFIVWSRDQRRKMALENPRMRNSEISKQLGYQWKMLTEAEKWPFFQEAQKLQAMHREKYPNYKYRPRRKAKMLPKNCSLLPADPASVLCSEVQLDNRLYRDDCTKATHSRMEHQLGHLPPINAASSPQQRDRYSHWTKL |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human SRY Full-length ORF (NP_003131.1, 1 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur