Learn More
Abnova™ Human SRPK1 Partial ORF (AAH38292, 371 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125875
Abnova™ Human SRPK1 Partial ORF (AAH38292, 371 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125875
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125875
Marke: Abnova™ H00006732Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. A second alternatively spliced transcript variant for this gene has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH38292
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6732
Molekulargewicht 36.63kDa
Name SRPK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias SFRSK1
Gebräuchliche Bezeichnung SRPK1
Gensymbol SRPK1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SRPK1 Partial ORF (AAH38292, 371 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >