Learn More
Invitrogen™ Human SPTLC1 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15225259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15225259 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15225259 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1255
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acids near the carboxy terminus of human SPT1. PEP-1255 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21141.
Serine palmitoyltransferase (SPT) is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 10558
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O15269
Gebräuchliche Bezeichnung SPTLC1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias AW552086; C77762; E030036H05; fc75h04; fp41c08; hLCB1; HSAN; HSAN1; HSN1; hypothetical protein LOC553981; hypothetical protein LOC614165; LBC1; LCB 1; LCB1; long chain base biosynthesis protein 1; MGC14645; rCG_44191; RGD1306617; RP11-118F2.1; serine C-palmitoyltransferase; serine palmitoyltransferase 1; serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1; serine palmitoyltransferase subunit 1; serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1; serine-palmitoyl-CoA transferase 1; SPT 1; Spt1; SPTI; sptlc1; wu:fc75h04; wu:fp41c08; zgc:112247
Gensymbol Sptlc1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS