Learn More
Invitrogen™ Humanes SPRED1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15378950
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15378950
Marke: Invitrogen™ PEP0738
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Spred1 synthetisches Peptid, PEP-0738, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Spred1 überein. PEP-0738 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20618 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 161742
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q7Z699
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes SPRED1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol SPRED1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS