Learn More
Abnova™ Human SPIRE1 Partial ORF (NP_064533, 482 a.a. - 583 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Spire proteins, such as SPIRE1, are highly conserved between species. They belong to the family of Wiskott-Aldrich homology region-2 (WH2) proteins, which are involved in actin organization (Kerkhoff et al., 2001 [PubMed 11747823]).[supplied by OMIM]
Sequence: SEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQSFYMSSPGPSEYCPSERTISEI
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_064533 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 56907 |
Molekulargewicht | 36.96kDa |
Name | SPIRE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | SEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQSFYMSSPGPSEYCPSERTISEI |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human SPIRE1 Partial ORF (NP_064533, 482 a.a. - 583 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur