Learn More
Abnova™ Human SPIRE1 Partial ORF (NP_064533, 482 a.a. - 583 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064533
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 56907
Molekulargewicht 36.96kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056907-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056907-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spire proteins, such as SPIRE1, are highly conserved between species. They belong to the family of Wiskott-Aldrich homology region-2 (WH2) proteins, which are involved in actin organization (Kerkhoff et al., 2001 [PubMed 11747823]).[supplied by OMIM]
Sequence: SEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQSFYMSSPGPSEYCPSERTISEI
Spezifikation
Spezifikation
NP_064533
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC150621/MGC150622/Spir-1
SPIRE1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56907
SPIRE1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQSFYMSSPGPSEYCPSERTISEI
RUO
SPIRE1