Learn More
Invitrogen™ SPINT1 (HAI-1) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHSPINT1
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human SPINT1 (HAI-1) ELISA quantitates Hu SPINT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SPINT1. Principle of the method The Human SPINT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das durch dieses Gen kodierte Protein gehört zur Kunitz-Familie der Serin-Proteasehemmer. Das Protein ist ein potenter, HGF-spezifischer Aktivator und es wird angenommen, dass er an der Regulierung der Proteolyseaktivität des HGF in geschädigtem Gewebe beteiligt ist. Eine alternative Spleißung führt zu mehreren Varianten, die verschiedene Isoformen kodieren.Spezifikation
Gehäuse O43278 | |
0,8 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
6692 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.819 bis 200 ng/ml | |
0.8 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes HAI-1, es wurde keine Kreuzreaktivität mit murinem HAI-1, humanem APP, GASP-1, GASP-2, HAI-2A, TFPI, TFPI-2 beobachtet. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
HAI, HAI1, MANSC2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ223/PRO256, HAI, HAI1, MANSC2 | |
1 Std 20 Min |