Learn More
Abnova™ Human SPINT1 Full-length ORF (NP_001027539.1, 1 a.a. - 513 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001027539.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6692
Molekulargewicht 83.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16143128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006692-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006692-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the Kunitz family of serine protease inhibitors. The protein is a potent inhibitor specific for HGF activator and is thought to be involved in the regulation of the proteolytic activation of HGF in injured tissues. Alternative splicing results in multiple variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPARTMARARLAPAGIPAVALWLLCTLGLQGTQAGPPPAPPGLPAGADCLNSFTAGVPGFVLDTNASVSNGATFLESPTVRRGWDCVRACCTTQNCNLALVELQPDRGEDAIAACFLINCLYEQNFVCKFAPREGFINYLTREVYRSYRQLRTQGFGGSGIPKAWAGIDLKVQPQEPLVLKDVENTDWRLLRGDTDVRVERKDPNQVELWGLKEGTYLFQLTVTSSDHPEDTANVTVTVLSTKQTEDYCLASNKVGRCRGSFPRWYYDPTEQICKSFVYGGCLGNKNNYLREEECILACRGVQGPSMERRHPVCSGTCQPTQFRCSNGCCIDSFLECDDTPNCPDASDEAACEKYTSGFDELQRIHFPSDKGHCVDLPDTGLCKESIPRWYYNPFSEHCARFTYGGCYGNKNNFEEEQQCLESCRGISKKDVFGLRREIPIPSTGSVEMAVAVFLVICIVVVVAILGYCFFKNQRKDFHGHHHHPPPTPASSTVSTTEDTEHLVYNHTTRPL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001027539.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
83.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAPARTMARARLAPAGIPAVALWLLCTLGLQGTQAGPPPAPPGLPAGADCLNSFTAGVPGFVLDTNASVSNGATFLESPTVRRGWDCVRACCTTQNCNLALVELQPDRGEDAIAACFLINCLYEQNFVCKFAPREGFINYLTREVYRSYRQLRTQGFGGSGIPKAWAGIDLKVQPQEPLVLKDVENTDWRLLRGDTDVRVERKDPNQVELWGLKEGTYLFQLTVTSSDHPEDTANVTVTVLSTKQTEDYCLASNKVGRCRGSFPRWYYDPTEQICKSFVYGGCLGNKNNYLREEECILACRGVQGPSMERRHPVCSGTCQPTQFRCSNGCCIDSFLECDDTPNCPDASDEAACEKYTSGFDELQRIHFPSDKGHCVDLPDTGLCKESIPRWYYNPFSEHCARFTYGGCYGNKNNFEEEQQCLESCRGISKKDVFGLRREIPIPSTGSVEMAVAVFLVICIVVVVAILGYCFFKNQRKDFHGHHHHPPPTPASSTVSTTEDTEHLVYNHTTRPL
RUO
SPINT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6692
SPINT1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HAI/HAI1/MANSC2
SPINT1
Recombinant
wheat germ expression system