Learn More
Abnova™ Human SPINK2 Partial ORF (NP_066937.1, 30 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125785
Abnova™ Human SPINK2 Partial ORF (NP_066937.1, 30 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125785
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125785
Marke: Abnova™ H00006691Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KYRTPNCSQYRLPGCPRHFNPVCGSDMSTYANECTLCMKIREGGHNIKIIRNGPC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066937.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6691
Molekulargewicht 31.79kDa
Name SPINK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen KYRTPNCSQYRLPGCPRHFNPVCGSDMSTYANECTLCMKIREGGHNIKIIRNGPC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias HUSI-II
Gebräuchliche Bezeichnung SPINK2
Gensymbol SPINK2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SPINK2 Partial ORF (NP_066937.1, 30 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >