Learn More
Abnova™ Human SOCS7 Partial ORF (NP_055413, 472 a.a. - 581 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126326
Abnova™ Human SOCS7 Partial ORF (NP_055413, 472 a.a. - 581 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126326
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126326
Marke: Abnova™ H00030837Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: VEFIKRAIMHSKNGKFLYFLRSRVPGLPPTPVQLLYPVSRFSNVKSLQHLCRFRIRQLVRIDHIPDLPLPKPLISYIRKFYYYDPQEEVYLSLKEAQLISKQKQEVEPST
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055413
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 30837
Molekulargewicht 37.84kDa
Name SOCS7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen VEFIKRAIMHSKNGKFLYFLRSRVPGLPPTPVQLLYPVSRFSNVKSLQHLCRFRIRQLVRIDHIPDLPLPKPLISYIRKFYYYDPQEEVYLSLKEAQLISKQKQEVEPST
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias NAP4
Gebräuchliche Bezeichnung SOCS7
Gensymbol SOCS7
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SOCS7 Partial ORF (NP_055413, 472 a.a. - 581 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >