Learn More
Abnova™ Human SNCAIP Partial ORF (NP_005451, 206 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005451
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9627
Molekulargewicht 37.18kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16121076
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009627-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131076
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009627-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein containing several protein-protein interaction domains, including ankyrin-like repeats, a coiled-coil domain, and an ATP/GTP-binding motif. The encoded protein interacts with alpha-synuclein in neuronal tissue and may play a role in the formation of cytoplasmic inclusions and neurodegeneration. A mutation in this gene has been associated with Parkinson's disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described, but their full-length nature has yet to be determined. [provided by RefSeq]
Sequence: PFCVLSPVKSPHLRKASAVIHDQHKLSTEETEISPPLVKCGSAYEPENQSKDFLNKTFSDPHGRKVEKTTPDCQLRAFHLQSSAAESKPEEQVSGLNRTSSQGP
Spezifikation
Spezifikation
NP_005451
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.18kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC39814/SYPH1
SNCAIP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9627
SNCAIP (Human) Recombinant Protein (Q01)
PFCVLSPVKSPHLRKASAVIHDQHKLSTEETEISPPLVKCGSAYEPENQSKDFLNKTFSDPHGRKVEKTTPDCQLRAFHLQSSAAESKPEEQVSGLNRTSSQGP
RUO
SNCAIP