Learn More
Abnova™ Human SNCAIP Partial ORF (NP_005451, 206 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131076
Abnova™ Human SNCAIP Partial ORF (NP_005451, 206 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131076
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131076
Marke: Abnova™ H00009627Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein containing several protein-protein interaction domains, including ankyrin-like repeats, a coiled-coil domain, and an ATP/GTP-binding motif. The encoded protein interacts with alpha-synuclein in neuronal tissue and may play a role in the formation of cytoplasmic inclusions and neurodegeneration. A mutation in this gene has been associated with Parkinson's disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described, but their full-length nature has yet to be determined. [provided by RefSeq]
Sequence: PFCVLSPVKSPHLRKASAVIHDQHKLSTEETEISPPLVKCGSAYEPENQSKDFLNKTFSDPHGRKVEKTTPDCQLRAFHLQSSAAESKPEEQVSGLNRTSSQGP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005451
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9627
Molekulargewicht 37.18kDa
Name SNCAIP (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen PFCVLSPVKSPHLRKASAVIHDQHKLSTEETEISPPLVKCGSAYEPENQSKDFLNKTFSDPHGRKVEKTTPDCQLRAFHLQSSAAESKPEEQVSGLNRTSSQGP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC39814/SYPH1
Gebräuchliche Bezeichnung SNCAIP
Gensymbol SNCAIP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SNCAIP Partial ORF (NP_005451, 206 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >