missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SNAPC3 Partial ORF (NP_003075.1, 311 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16125575
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: YCHQGDCEHVIVITDIRLVHHDDCLDRTLYPLLIKKHWLWTRKCFVCKMYTARWVTNNDSFAPEDPCFFCDVCFRMLHYDSEGNKLGEFLAYPYVDPGTF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_003075.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6619
Molekulargewicht 36.74kDa
Name SNAPC3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen YCHQGDCEHVIVITDIRLVHHDDCLDRTLYPLLIKKHWLWTRKCFVCKMYTARWVTNNDSFAPEDPCFFCDVCFRMLHYDSEGNKLGEFLAYPYVDPGTF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC132011/MGC33124/PTFbeta/SNAP50
Gebräuchliche Bezeichnung SNAPC3
Gensymbol SNAPC3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human SNAPC3 Partial ORF (NP_003075.1, 311 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt