Learn More
Abnova™ Human SLC9A9 Partial ORF (NP_775924.1, 71 a.a. - 126 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00285195-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16132747
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: APTDIESGTVYDCVKLTFSPSTLLVNITDQVYEYKYKREISQHNINPHQGNAILEK
Spezifikation
Spezifikation
NP_775924.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.9kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
APTDIESGTVYDCVKLTFSPSTLLVNITDQVYEYKYKREISQHNINPHQGNAILEK
RUO
SLC9A9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
285195
SLC9A9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ35613/NHE9/Nbla00118
SLC9A9
Recombinant
wheat germ expression system