missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC43A1 Partial ORF (NP_003618.1, 212 a.a. - 297 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_003618.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8501
Molekulargewicht 35.2kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16118655
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008501-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16128655
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008501-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

SLC43A1 belongs to the system L family of plasma membrane carrier proteins that transports large neutral amino acids (Babu et al., 2003 [PubMed 12930836]).[supplied by OMIM]

Sequence: NCTLNWPIEAFPAPEEVNYTKKIKLSGLALDHKVTGDLFYTHVTTMGQRLSQKAPSLEDGSDAFMSPQDVRGTSENLPERSVPLRK
Spezifikation

Spezifikation

NP_003618.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LAT3/PB39/POV1/R00504
SLC43A1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8501
SLC43A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NCTLNWPIEAFPAPEEVNYTKKIKLSGLALDHKVTGDLFYTHVTTMGQRLSQKAPSLEDGSDAFMSPQDVRGTSENLPERSVPLRK
RUO
SLC43A1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications