Learn More
Abnova™ Human SLC3A2 Partial ORF (NP_002385.3, 203 a.a. - 312 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135385
Abnova™ Human SLC3A2 Partial ORF (NP_002385.3, 203 a.a. - 312 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135385
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135385
Marke: Abnova™ H00006520Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene is a member of the solute carrier family and encodes a cell surface, transmembrane protein with an alpha amylase domain. The protein exists as the heavy chain of a heterodimer, covalently bound through di-sulfide bonds to one of several possible light chains. It associates with integrins and mediates integrin-dependent signaling related to normal cell growth and tumorigenesis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: IIVRAPRCRELPAQKWWHTGALYRIGDLQAFQGHGAGNLAGLKGRLDYLSSLKVKGLVLGPIHKNQKDDVAQTDLLQIDPNFGSKEDFDSLLQSAKKKSIRVILDLTPNY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002385.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6520
Molekulargewicht 37.84kDa
Name SLC3A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen IIVRAPRCRELPAQKWWHTGALYRIGDLQAFQGHGAGNLAGLKGRLDYLSSLKVKGLVLGPIHKNQKDDVAQTDLLQIDPNFGSKEDFDSLLQSAKKKSIRVILDLTPNY
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 4F2/4F2HC/4T2HC/CD98/CD98HC/MDU1/NACAE
Gebräuchliche Bezeichnung SLC3A2
Gensymbol SLC3A2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC3A2 Partial ORF (NP_002385.3, 203 a.a. - 312 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >