Learn More
Abnova™ Human SLC3A2 Partial ORF (NP_002385.3, 203 a.a. - 312 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002385.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6520
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16135385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006520-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16125385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006520-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the solute carrier family and encodes a cell surface, transmembrane protein with an alpha amylase domain. The protein exists as the heavy chain of a heterodimer, covalently bound through di-sulfide bonds to one of several possible light chains. It associates with integrins and mediates integrin-dependent signaling related to normal cell growth and tumorigenesis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: IIVRAPRCRELPAQKWWHTGALYRIGDLQAFQGHGAGNLAGLKGRLDYLSSLKVKGLVLGPIHKNQKDDVAQTDLLQIDPNFGSKEDFDSLLQSAKKKSIRVILDLTPNY
Spezifikation
Spezifikation
NP_002385.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
4F2/4F2HC/4T2HC/CD98/CD98HC/MDU1/NACAE
SLC3A2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6520
SLC3A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IIVRAPRCRELPAQKWWHTGALYRIGDLQAFQGHGAGNLAGLKGRLDYLSSLKVKGLVLGPIHKNQKDDVAQTDLLQIDPNFGSKEDFDSLLQSAKKKSIRVILDLTPNY
RUO
SLC3A2