Learn More
Abnova™ Human SLC38A4 Partial ORF (NP_060488, 245 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
SLC38A4 is found predominantly in liver and transports both cationic and neutral amino acids. The transport of cationic amino acids by SLC38A4 is Na(+) and pH independent, while the transport of neutral amino acids is Na(+) and pH dependent (Hatanaka et al., 2001 [PubMed 11342143]).[supplied by OMIM]
Sequence: FQIPCPLPVLDHSVGNLSFNNTLPMHVVMLPNNSESSDVNFMMDYTHRNPAGLDENQAKGSLHDSGVEYEAHSDDKCEPKYFVFNSR
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_060488 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55089 |
Molekulargewicht | 35.31kDa |
Name | SLC38A4 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | FQIPCPLPVLDHSVGNLSFNNTLPMHVVMLPNNSESSDVNFMMDYTHRNPAGLDENQAKGSLHDSGVEYEAHSDDKCEPKYFVFNSR |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC38A4 Partial ORF (NP_060488, 245 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur