Learn More
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142883 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142883 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2633521Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa