Learn More
Abnova™ Human SLC27A3 Partial ORF (NP_077306, 635 a.a. - 730 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135992
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human SLC27A3 Partial ORF (NP_077306, 635 a.a. - 730 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135992
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135992
Marke: Abnova™ H00011000Q01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GMAALVLRPPHALDLMQLYTHVSENLPPYARPRFLRLQESLATTETFKQQKVRMANEGFDPSTLSDPLYVLDQAVGAYLPLTTARYSALLAGNLRI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_077306
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11000
Molekulargewicht 36.3kDa
Name SLC27A3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen GMAALVLRPPHALDLMQLYTHVSENLPPYARPRFLRLQESLATTETFKQQKVRMANEGFDPSTLSDPLYVLDQAVGAYLPLTTARYSALLAGNLRI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ACSVL3/FATP3/MGC4365/VLCS-3
Gebräuchliche Bezeichnung SLC27A3
Gensymbol SLC27A3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC27A3 Partial ORF (NP_077306, 635 a.a. - 730 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >