Learn More
Abnova™ Human SLC26A2 Partial ORF (NP_000103.1, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127354
Abnova™ Human SLC26A2 Partial ORF (NP_000103.1, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127354
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127354
Marke: Abnova™ H00001836Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The diastrophic dysplasia sulfate transporter is a transmembrane glycoprotein implicated in the pathogenesis of several human chondrodysplasias. It apparently is critical in cartilage for sulfation of proteoglycans and matrix organization. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000103.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1836
Molekulargewicht 37.62kDa
Name SLC26A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias D5S1708/DTD/DTDST/EDM4/MST153/MSTP157
Gebräuchliche Bezeichnung SLC26A2
Gensymbol SLC26A2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC26A2 Partial ORF (NP_000103.1, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >