Learn More
Abnova™ Human SLC25A46 Full-length ORF (NP_620128.1, 1 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136573
Verfügbar ab: 08-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human SLC25A46 Full-length ORF (NP_620128.1, 1 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136573
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136573
Marke: Abnova™ H00091137P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
SLC25A46 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 16949250]).[supplied by OMIM]
Sequence: MHPRRPDGFDGLGYRGGARDEQGFGGAFPARSFSTGSDLGHWVTTPPDIPGSRNLHWGEKSPPYGVPTTSTPYEGPTEEPFSSGGGGSVQGQSSEQLNRFAGFGIGLASLFTENVLAHPCIVLRRQCQVNYHAQHYHLTPFTVINIMYSFNKTQGPRALWKGMGSTFIVQGVTLGAEGIISEFTPLPREVLHKWSPKQIGEHLLLKSLTYVVAMPFYSASLIETVQSEIIRDNTGILECVKEGIGRVIGMGVPHSKRLLPLLSLIFPTVLHGVLHYIISSVIQKFVLLILKRKTYNSHLAESTSPVQSMLDAYFPELIANFAASLCSDVILYPLETVLHRLHIQGTRTIIDNTDLGYEVLPINTQYEGMRDCINTIRQEEGVFGFYKGFGAVIIQYTLHAAVLQITKIIYSTLLQNNI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_620128.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91137
Molekulargewicht 72.6kDa
Name SLC25A46 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MHPRRPDGFDGLGYRGGARDEQGFGGAFPARSFSTGSDLGHWVTTPPDIPGSRNLHWGEKSPPYGVPTTSTPYEGPTEEPFSSGGGGSVQGQSSEQLNRFAGFGIGLASLFTENVLAHPCIVLRRQCQVNYHAQHYHLTPFTVINIMYSFNKTQGPRALWKGMGSTFIVQGVTLGAEGIISEFTPLPREVLHKWSPKQIGEHLLLKSLTYVVAMPFYSASLIETVQSEIIRDNTGILECVKEGIGRVIGMGVPHSKRLLPLLSLIFPTVLHGVLHYIISSVIQKFVLLILKRKTYNSHLAESTSPVQSMLDAYFPELIANFAASLCSDVILYPLETVLHRLHIQGTRTIIDNTDLGYEVLPINTQYEGMRDCINTIRQEEGVFGFYKGFGAVIIQYTLHAAVLQITKIIYSTLLQNNI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung SLC25A46
Gensymbol SLC25A46
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC25A46 Full-length ORF (NP_620128.1, 1 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >