Learn More
Abnova™ Human SLC25A38 Full-length ORF (AAH13194.1, 1 a.a. - 304 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131003
Verfügbar ab: 01-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human SLC25A38 Full-length ORF (AAH13194.1, 1 a.a. - 304 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131003
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131003
Marke: Abnova™ H00054977P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
SLC25A38 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 16949250]).[supplied by OMIM]
Sequence: MIQNSRPSLLQPQDVGDTVETLMLHPVIKAFLCGSISGTCSTLLFQPLDLLKTRLQTLQPSDHGSRRVGMLAVLLKVVRTESLLGLWKGMSPSIVRCVPGVGIYFGTLYSLKQYFLRGHPPTALESVMLGVGSRSVAGVCMSPITVIKTRYESGKYGYESIYAALRSIYHSEGHRGLFSGLTATLLRDAPFSGIYLMFYNQTKNIVPHDQVDATLIPITNFSCGIFAGILASLVTQPADVIKTHMQLYPLKFQWIGQAVTLIFKDYGLRGFFQGGIPRALRRTLMAAMAWTVYEEMMAKMGLKS
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH13194.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54977
Molekulargewicht 60kDa
Name SLC25A38 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MIQNSRPSLLQPQDVGDTVETLMLHPVIKAFLCGSISGTCSTLLFQPLDLLKTRLQTLQPSDHGSRRVGMLAVLLKVVRTESLLGLWKGMSPSIVRCVPGVGIYFGTLYSLKQYFLRGHPPTALESVMLGVGSRSVAGVCMSPITVIKTRYESGKYGYESIYAALRSIYHSEGHRGLFSGLTATLLRDAPFSGIYLMFYNQTKNIVPHDQVDATLIPITNFSCGIFAGILASLVTQPADVIKTHMQLYPLKFQWIGQAVTLIFKDYGLRGFFQGGIPRALRRTLMAAMAWTVYEEMMAKMGLKS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ20551/FLJ22703
Gebräuchliche Bezeichnung SLC25A38
Gensymbol SLC25A38
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC25A38 Full-length ORF (AAH13194.1, 1 a.a. - 304 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >