Learn More
Abnova™ Human SLC25A38 Full-length ORF (AAH13194.1, 1 a.a. - 304 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH13194.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54977
Molekulargewicht 60kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054977-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054977-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SLC25A38 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 16949250]).[supplied by OMIM]
Sequence: MIQNSRPSLLQPQDVGDTVETLMLHPVIKAFLCGSISGTCSTLLFQPLDLLKTRLQTLQPSDHGSRRVGMLAVLLKVVRTESLLGLWKGMSPSIVRCVPGVGIYFGTLYSLKQYFLRGHPPTALESVMLGVGSRSVAGVCMSPITVIKTRYESGKYGYESIYAALRSIYHSEGHRGLFSGLTATLLRDAPFSGIYLMFYNQTKNIVPHDQVDATLIPITNFSCGIFAGILASLVTQPADVIKTHMQLYPLKFQWIGQAVTLIFKDYGLRGFFQGGIPRALRRTLMAAMAWTVYEEMMAKMGLKS
Spezifikation
Spezifikation
AAH13194.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MIQNSRPSLLQPQDVGDTVETLMLHPVIKAFLCGSISGTCSTLLFQPLDLLKTRLQTLQPSDHGSRRVGMLAVLLKVVRTESLLGLWKGMSPSIVRCVPGVGIYFGTLYSLKQYFLRGHPPTALESVMLGVGSRSVAGVCMSPITVIKTRYESGKYGYESIYAALRSIYHSEGHRGLFSGLTATLLRDAPFSGIYLMFYNQTKNIVPHDQVDATLIPITNFSCGIFAGILASLVTQPADVIKTHMQLYPLKFQWIGQAVTLIFKDYGLRGFFQGGIPRALRRTLMAAMAWTVYEEMMAKMGLKS
RUO
SLC25A38
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54977
SLC25A38 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20551/FLJ22703
SLC25A38
Recombinant
wheat germ expression system