Learn More
Abnova™ Human SLC25A25 Partial ORF (NP_443133, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131417
Abnova™ Human SLC25A25 Partial ORF (NP_443133, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131417
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131417
Marke: Abnova™ H00114789Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: LCLCLYVPVIGEAQTEFQYFESKGLPAELKSIFKLSVFIPSQEFSTYRQWKQKIVQAGDKDLDGQLDFEEFVHYLQDHEKKLRLVFKSLDKKNDGRIDAQEIMQSLRDL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_443133
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 114789
Molekulargewicht 37.73kDa
Name SLC25A25 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen LCLCLYVPVIGEAQTEFQYFESKGLPAELKSIFKLSVFIPSQEFSTYRQWKQKIVQAGDKDLDGQLDFEEFVHYLQDHEKKLRLVFKSLDKKNDGRIDAQEIMQSLRDL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias KIAA1896/MCSC/MGC105138/MGC119514/MGC119515/MGC119516/MGC119517/PCSCL/RP11-395P17.4/SCAMC-2
Gebräuchliche Bezeichnung SLC25A25
Gensymbol SLC25A25
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC25A25 Partial ORF (NP_443133, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >