Learn More
Abnova™ Human SLC22A6 Partial ORF (AAH33682, 451 a.a. - 550 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16160456
Abnova™ Human SLC22A6 Partial ORF (AAH33682, 451 a.a. - 550 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. p-7097995
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16160456
Marke: Abnova™ H00009356Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is involved in the sodium-dependent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and may be localized to the basolateral membrane. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TMIRQTGMGMGSTMARVGSIVSPLVSMTAELYPSMPLFIYGAVPVAASAVTVLLPETLGQPLPDTVQDLESRKGKQTRQQQEHQKYMVPLQASAQEKNGL
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH33682
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9356
Molekulargewicht 36.63kDa
Name SLC22A6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen TMIRQTGMGMGSTMARVGSIVSPLVSMTAELYPSMPLFIYGAVPVAASAVTVLLPETLGQPLPDTVQDLESRKGKQTRQQQEHQKYMVPLQASAQEKNGL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ55736/HOAT1/MGC45260/OAT1/PAHT/ROAT1
Gebräuchliche Bezeichnung SLC22A6
Gensymbol SLC22A6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SLC22A6 Partial ORF (AAH33682, 451 a.a. - 550 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >