Learn More
Novus Biologicals™ Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Beschreibung
The Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Skeletal Muscle |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Diabetic Disease: Skeletal Muscle |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Diabetes |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke