missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SIK3 Partial ORF (BAA76843, 1262 a.a. - 1371 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00023387-Q01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16127242

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: LQRHHTIQNSDDAYVQLDNLPGMSLVAGKALSSARMSDAVLSQSSLMGSQQFQDGENEECGASLGGHEHPDLSDGSQHLNSSCYPSTCITDILLSYKHPEVSFSMEQAGV
Spezifikation

Spezifikation

BAA76843
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LQRHHTIQNSDDAYVQLDNLPGMSLVAGKALSSARMSDAVLSQSSLMGSQQFQDGENEECGASLGGHEHPDLSDGSQHLNSSCYPSTCITDILLSYKHPEVSFSMEQAGV
RUO
SIK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23387
SIK3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
QSK/L19/SIK-3
SIK3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote