Learn More
Abnova™ Human Sharpin Partial ORF (NP_112236, 51 a.a. - 148 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130447
Abnova™ Human Sharpin Partial ORF (NP_112236, 51 a.a. - 148 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130447
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130447
Marke: Abnova™ H00081858Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: ERPGRFRLELLGAGPGAVNLEWPLESVSYTIRGPTQHELQPPPGGPGTLSLHFLNPQEAQRWAVLVRGATVEGQNGSKSNSPPALGPEACPVSLPSPP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112236
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 81858
Molekulargewicht 36.52kDa
Name Sharpin (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen ERPGRFRLELLGAGPGAVNLEWPLESVSYTIRGPTQHELQPPPGGPGTLSLHFLNPQEAQRWAVLVRGATVEGQNGSKSNSPPALGPEACPVSLPSPP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp434N1923/SIPL1
Gebräuchliche Bezeichnung SHARPIN
Gensymbol SHARPIN
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human Sharpin Partial ORF (NP_112236, 51 a.a. - 148 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >