Learn More
Abnova™ Human SH3GL3 Full-length ORF (AAH42864.1, 1 a.a. - 288 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006457-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16120742
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSVAGLKKQFHKASQLFSEKISGAEGTKLDDEFLDMERKIDVTNKVVAEILSKTTEYLQPNPAYRAKLGMLNTVSKIRGQVKTTGYPQTEGLLGDCMLKYGKELGEDSTFGNALIEVGESMKLMAEVKDSLDINVKQTFIDPLQLLQDKDLKEIGHHLKKLEGRRLDYDYKKKRVGKIPDEEVRQAVEKFEESKELAERSMFNFLENDVEQVSQLAVFIEAALDYHRQSTEILQELQSKLQMRISAASSVPRREYKPRPVKRSSSELNGVSTTSVVKTTAYSRLEPAD
Spezifikation
Spezifikation
AAH42864.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CNSA3/EEN-2B-L3/EEN-B2/HsT19371/SH3D2C/SH3P13
SH3GL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6457
SH3GL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSVAGLKKQFHKASQLFSEKISGAEGTKLDDEFLDMERKIDVTNKVVAEILSKTTEYLQPNPAYRAKLGMLNTVSKIRGQVKTTGYPQTEGLLGDCMLKYGKELGEDSTFGNALIEVGESMKLMAEVKDSLDINVKQTFIDPLQLLQDKDLKEIGHHLKKLEGRRLDYDYKKKRVGKIPDEEVRQAVEKFEESKELAERSMFNFLENDVEQVSQLAVFIEAALDYHRQSTEILQELQSKLQMRISAASSVPRREYKPRPVKRSSSELNGVSTTSVVKTTAYSRLEPAD
RUO
SH3GL3