missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SH3D19 Full-length ORF (AAH85613.1, 1 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH85613.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 152503
Molekulargewicht 73.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00152503-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16128733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00152503-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MDLQKKQSNLATGLSKAKSQVFKNQDPVLPPRPKPGHPLYSKYMLSVPHGIANEDIVSQNPGELSCKRGDVLVMLKQTENNYLECQKGEDTGRVHLSQMKIITPLDEHLRSRPNDPSHAQKPVDSGAPHAVVLHDFPAEQVDDLNLTSGEIVYLLEKIDTDWYRGNCRNQIGIFPANYVKVIIDIPEGGNGKRECVSSHCVKGSRCVARFEYIGEQKDELSFSEGEIIILKEYVNEEWARGEVRGRTGIFPLNFVEPVEDYPTSGANVLSTKVPLKTKKEDSGSNSQVNSLPAEWCEALHSFTAETSDDLSFKRGDRIQILERLDSDWCRGRLQDREGIFPAVFVRPCPAEAKSMLAIVPKGRKAKALYDFRGENEDELSFKAGDIITELESVDDDWMSGELMGKSGIFPKNYIQFLQIS
Spezifikation

Spezifikation

AAH85613.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDLQKKQSNLATGLSKAKSQVFKNQDPVLPPRPKPGHPLYSKYMLSVPHGIANEDIVSQNPGELSCKRGDVLVMLKQTENNYLECQKGEDTGRVHLSQMKIITPLDEHLRSRPNDPSHAQKPVDSGAPHAVVLHDFPAEQVDDLNLTSGEIVYLLEKIDTDWYRGNCRNQIGIFPANYVKVIIDIPEGGNGKRECVSSHCVKGSRCVARFEYIGEQKDELSFSEGEIIILKEYVNEEWARGEVRGRTGIFPLNFVEPVEDYPTSGANVLSTKVPLKTKKEDSGSNSQVNSLPAEWCEALHSFTAETSDDLSFKRGDRIQILERLDSDWCRGRLQDREGIFPAVFVRPCPAEAKSMLAIVPKGRKAKALYDFRGENEDELSFKAGDIITELESVDDDWMSGELMGKSGIFPKNYIQFLQIS
RUO
SH3D19
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
152503
SH3D19 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EBP/EVE1/Kryn/MGC105136/MGC118910/MGC118911/MGC118912/MGC118913/SH3P19
SH3D19
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications