Learn More
Abnova™ Human SGKL Partial ORF (AAH15326, 1 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH15326
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23678
Molekulargewicht 39.93kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16137642
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023678-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127642
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023678-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family and encodes a phosphoprotein with a PX (phox homology) domain. The protein phosphorylates several target proteins and has a role in neutral amino acid transport and activation of potassium and chloride channels. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MQRDHTMDYKESCPSVSIPSSDEHREKKKRFTVYKVLVSVGRSEWFVFRRYAEFDKLYNTLKKQFPAMALKIPAKRIFGDNFDPDFIKQRRAGLNEFIQNLVRYPELYNHPDVRAFLQMDSPKHQSDPSE
Spezifikation
Spezifikation
AAH15326
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39.93kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CISK/DKFZp781N0293/SGK2/SGKL
SGK3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23678
SGKL (Human) Recombinant Protein (Q01)
MQRDHTMDYKESCPSVSIPSSDEHREKKKRFTVYKVLVSVGRSEWFVFRRYAEFDKLYNTLKKQFPAMALKIPAKRIFGDNFDPDFIKQRRAGLNEFIQNLVRYPELYNHPDVRAFLQMDSPKHQSDPSE
RUO
SGK3