Learn More
Invitrogen™ Human SGK1 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15285259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15285259 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15285259 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1261
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human SGK1. PEP-1261 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21147.
SGK (SGK1) is a serine/threonine kinase that may be a transcriptional target for p38/MAPK in hepatoma cells. SGK plays an important role in cellular stress response and cell survival. SGK1 is transcriptionally activated by numerous stimuli, including serum, glucocorticoids, osmotic stress, and hormones. It phosphorylates and negatively regulates pro-apoptotic FOXO3A. SGK1 is thought to play an essential function in nephropathy and cardiovascular development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 6446
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O00141
Gebräuchliche Bezeichnung SGK1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias serine/threonine protein kinase SGK; serine/threonine-protein kinase Sgk1; serum and glucocorticoid-dependent protein kinase; serum/glucocorticoid regulated kinase 1; serum/glucocorticoid-regulated kinase 1; Sgk; SGK1; Sgk1 variant i3
Gensymbol SGK1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS