Learn More
Abnova™ Human SF3B2 Partial ORF (NP_006833, 592 a.a. - 645 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006833
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10992
Molekulargewicht 31.68kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16123496
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010992-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133496
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010992-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes subunit 2 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence-independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. Subunit 2 associates with pre-mRNA upstream of the branch site at the anchoring site. Subunit 2 also interacts directly with subunit 4 of the splicing factor 3b complex. Subunit 2 is a highly hydrophilic protein with a proline-rich N-terminus and a glutamate-rich stretch in the C-terminus. [provided by RefSeq]
Sequence: YEGKEFETRLKEKKPGDLSDELRISLGMPVGPNAHKVPPPWLIAMQRYGPPPSY
Spezifikation
Spezifikation
NP_006833
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.68kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SAP145/SF3B145/SF3b1/SF3b150
SF3B2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10992
SF3B2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
YEGKEFETRLKEKKPGDLSDELRISLGMPVGPNAHKVPPPWLIAMQRYGPPPSY
RUO
SF3B2