Learn More
Abnova™ Human SETMAR Full-length ORF (AAH11635.1, 1 a.a. - 352 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006419-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16130682
  • 657.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAEFKEKPEAPTEQLDVACGQENLPVGAWPPGAAPAPFQYTPDHVVGPGADIDPTQITFPGCICVKTPCLPGTCSCLRHGENYDDNSCLRDIGSGGKYAEPVFECNVLCRCSDHCRNRVVQKGLQFHFQVFKTHKKGWGLRTLEFIPKGRFVCEYAGEVLGFSEVQRRIHLQTKSDSNYIIAIREHVYNGQVMETFVDPTYIGNIGRFLNHSCEPNLLMIPVRIDSMVPKLALFAAKDIVPEEELSYDYSGRYLNLTVSEDKERLDHGKLRKPCYCGAKSCTAFLPFDSSLYCPVEKSNISCGNEKEPSMCGSAPSVFPSCKRLTLEVSLFSDKQLAPPYSGRQWLASFTSA
Spezifikation
Spezifikation
AAH11635.1
Liquid
6419
SETMAR (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAEFKEKPEAPTEQLDVACGQENLPVGAWPPGAAPAPFQYTPDHVVGPGADIDPTQITFPGCICVKTPCLPGTCSCLRHGENYDDNSCLRDIGSGGKYAEPVFECNVLCRCSDHCRNRVVQKGLQFHFQVFKTHKKGWGLRTLEFIPKGRFVCEYAGEVLGFSEVQRRIHLQTKSDSNYIIAIREHVYNGQVMETFVDPTYIGNIGRFLNHSCEPNLLMIPVRIDSMVPKLALFAAKDIVPEEELSYDYSGRYLNLTVSEDKERLDHGKLRKPCYCGAKSCTAFLPFDSSLYCPVEKSNISCGNEKEPSMCGSAPSVFPSCKRLTLEVSLFSDKQLAPPYSGRQWLASFTSA
RUO
SETMAR
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
METNASE
SETMAR
Yes
wheat germ expression system