Learn More
Abnova™ Human SETDB2 Partial ORF (NP_114121.1, 620 a.a. - 719 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Proteins that contain a SET domain, such as SETDB2, modulate gene expression epigenetically through histone H3 (see MIM 601128) methylation. SETDB2 is likely a histone H3 methyltransferase, as it contains both the active site and flanking cysteine residues required for catalytic activity (Zhang et al., 2003 [PubMed 12754510]).[supplied by OMIM]
Sequence: KNTSSDSLTKFNKGNVFLLDATKEGNVGRFLNHSCCPNLLVQNVFVETHNRNFPLVAFFTNRYVKARTELTWDYGYEAGTVPEKEIFCQCGVNKCRKKIL
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_114121.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 83852 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Name | SETDB2 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Menge | 10 μg |
Immunogen | KNTSSDSLTKFNKGNVFLLDATKEGNVGRFLNHSCCPNLLVQNVFVETHNRNFPLVAFFTNRYVKARTELTWDYGYEAGTVPEKEIFCQCGVNKCRKKIL |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human SETDB2 Partial ORF (NP_114121.1, 620 a.a. - 719 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur