Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Serpin A5/Protein-C-Inhibitor
Beschreibung
Dieses Gen codiert ein Mitglied der Superfamilie der Serinproteinase-Inhibitoren (Serpin). Dieses Mitglied ist der Hauptinhibitor des Gewebe-Plasminogen-Aktivators (tPA) und der Urokinase (uPA) und ist daher ein Inhibitor der Fibrinolyse. Defekte in diesem Gen sind die Ursache für Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1-Mangel (PAI-1-Mangel) und hohe Konzentrationen des Genprodukts sind mit Thrombophilie assoziiert. Alternativ wurden für dieses Gen gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen codieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P05154 |
| Assay-Bereich | 24,58 bis 6.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 24 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 5104 |
| Gensymbol | SERPINA5 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |