Learn More
Abnova™ Human SENP8 Partial ORF (NP_660205, 113 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131667
Abnova™ Human SENP8 Partial ORF (NP_660205, 113 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131667
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131667
Marke: Abnova™ H00123228Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
NEDD8 (MIM 603171) is a ubiquitin-like protein that becomes conjugated to the cullin (see CUL1; MIM 603134) subunit of several ubiquitin ligases. This conjugation, called neddylation, is required for optimal ubiquitin ligase activity. NEDD8-specific deneddylases, such as NEDP1, or DEN1, are required to process the NEDD8 propeptide at a C-terminal diglycine motif and to remove NEDD8 from cullins (Gan-Erdene et al., 2003 [PubMed 12759363]).[supplied by OMIM]
Sequence: NSFFHYDSHSRSNSVHAKQVAEKLEAFLGRKGDKLAFVEEKAPAQQNSYDCGMYVICNTEALCQNFFRQQTESLLQLLTPAYITKKRGEWKDLIATLAKK
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660205
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 123228
Molekulargewicht 36.74kDa
Name SENP8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen NSFFHYDSHSRSNSVHAKQVAEKLEAFLGRKGDKLAFVEEKAPAQQNSYDCGMYVICNTEALCQNFFRQQTESLLQLLTPAYITKKRGEWKDLIATLAKK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DEN1/HsT17512/NEDP1/PRSC2
Gebräuchliche Bezeichnung SENP8
Gensymbol SENP8
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SENP8 Partial ORF (NP_660205, 113 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >