Learn More
Abnova™ Human SENP8 Partial ORF (NP_660205, 113 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660205
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 123228
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00123228-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00123228-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NEDD8 (MIM 603171) is a ubiquitin-like protein that becomes conjugated to the cullin (see CUL1; MIM 603134) subunit of several ubiquitin ligases. This conjugation, called neddylation, is required for optimal ubiquitin ligase activity. NEDD8-specific deneddylases, such as NEDP1, or DEN1, are required to process the NEDD8 propeptide at a C-terminal diglycine motif and to remove NEDD8 from cullins (Gan-Erdene et al., 2003 [PubMed 12759363]).[supplied by OMIM]
Sequence: NSFFHYDSHSRSNSVHAKQVAEKLEAFLGRKGDKLAFVEEKAPAQQNSYDCGMYVICNTEALCQNFFRQQTESLLQLLTPAYITKKRGEWKDLIATLAKK
Spezifikation
Spezifikation
NP_660205
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DEN1/HsT17512/NEDP1/PRSC2
SENP8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
123228
SENP8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NSFFHYDSHSRSNSVHAKQVAEKLEAFLGRKGDKLAFVEEKAPAQQNSYDCGMYVICNTEALCQNFFRQQTESLLQLLTPAYITKKRGEWKDLIATLAKK
RUO
SENP8