missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SEMA3D Partial ORF (NP_689967, 674 a.a. - 777 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: HTIVKLTLNVIENEQMENTQRAEHEEGKVKDLLAESRLRYKDYIQILSSPNFSLDQYCEQMWHREKRRQRNKGGPKWKHMQEMKKKRNRRHHRDLDELPRAVAT
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_689967 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 223117 |
Molekulargewicht | 37.18kDa |
Name | SEMA3D (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | HTIVKLTLNVIENEQMENTQRAEHEEGKVKDLLAESRLRYKDYIQILSSPNFSLDQYCEQMWHREKRRQRNKGGPKWKHMQEMKKKRNRRHHRDLDELPRAVAT |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Human SEMA3D Partial ORF (NP_689967, 674 a.a. - 777 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur