Learn More
Abnova™ Human SELI Partial ORF (NP_277040, 1 a.a. - 50 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_277040
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 85465
Molekulargewicht 31.24kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00085465-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00085465-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3' UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGYEYVSPEQLAGFDKYKYSAVDTNPLSLYVMHPFWNTIVKVFPTWLAP
Spezifikation
Spezifikation
NP_277040
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.24kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1724
SELI
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
85465
SELI (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAGYEYVSPEQLAGFDKYKYSAVDTNPLSLYVMHPFWNTIVKVFPTWLAP
RUO
SELI