Learn More
Abnova™ Human SECISBP2 Partial ORF (NP_076982.3, 106 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_076982.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79048
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079048-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079048-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The incorporation of selenocysteine into a protein requires the concerted action of an mRNA element called a sec insertion sequence (SECIS), a selenocysteine-specific translation elongation factor and a SECIS binding protein. With these elements in place, a UGA codon can be decoded as selenocysteine. The gene described in this record encodes a nuclear protein that functions as a SECIS binding protein. Mutations in this gene have been associated with a reduction in activity of a specific thyroxine deiodinase, a selenocysteine-containing enzyme, and abnormal thyroid hormone metabolism. [provided by RefSeq]
Sequence: VPGSQYLYNQPSCYRGFQTVKHRNENTCPLPQEMKALFKKKTYDEKKTYDQQKFDSERADGTISSEIKSARGSHHLSIYAENSLKSDGYHKRTDRKSRII
Spezifikation
Spezifikation
NP_076982.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686C09169/SBP2
SECISBP2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79048
SECISBP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VPGSQYLYNQPSCYRGFQTVKHRNENTCPLPQEMKALFKKKTYDEKKTYDQQKFDSERADGTISSEIKSARGSHHLSIYAENSLKSDGYHKRTDRKSRII
RUO
SECISBP2