Learn More
Abnova™ Human SEC63 Partial ORF (NP_009145.1, 631 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16133946
Abnova™ Human SEC63 Partial ORF (NP_009145.1, 631 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16133946
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16133946
Marke: Abnova™ H00011231Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. The protein encoded by this gene and SEC62 protein are found to be associated with ribosome-free SEC61 complex. It is speculated that Sec61-Sec62-Sec63 may perform post-translational protein translocation into the ER. The Sec61-Sec62-Sec63 complex might also perform the backward transport of ER proteins that are subject to the ubiquitin-proteasome-dependent degradation pathway. The encoded protein is an integral membrane protein located in the rough ER. [provided by RefSeq]
Sequence: KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009145.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11231
Molekulargewicht 36.52kDa
Name SEC63 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ERdj2/PRO2507/SEC63L
Gebräuchliche Bezeichnung SEC63
Gensymbol SEC63
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SEC63 Partial ORF (NP_009145.1, 631 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >