Learn More
Abnova™ Human SEC63 Partial ORF (NP_009145.1, 631 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009145.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11231
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011231-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16123946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011231-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. The protein encoded by this gene and SEC62 protein are found to be associated with ribosome-free SEC61 complex. It is speculated that Sec61-Sec62-Sec63 may perform post-translational protein translocation into the ER. The Sec61-Sec62-Sec63 complex might also perform the backward transport of ER proteins that are subject to the ubiquitin-proteasome-dependent degradation pathway. The encoded protein is an integral membrane protein located in the rough ER. [provided by RefSeq]
Sequence: KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_009145.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERdj2/PRO2507/SEC63L
SEC63
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11231
SEC63 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQ
RUO
SEC63