Learn More
Abnova™ Human SEC22L3 Partial ORF (NP_116752, 3 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_116752
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9117
Molekulargewicht 33kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009117-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009117-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the SEC22 family of vesicle trafficking proteins. It is localized at the endoplasmic reticulum and it is thought to play a role in the early stages of the ER-Golgi protein trafficking. There are two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: VIFFACVVRVRDGLPLSASTDFYHTQDFLEWRRRLKSLALRLAQYPGRGSAEGCDFSIHFSSFGDV
Spezifikation
Spezifikation
NP_116752
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp761F2321/MGC13261/MGC5373/SEC22L3
SEC22C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9117
SEC22L3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VIFFACVVRVRDGLPLSASTDFYHTQDFLEWRRRLKSLALRLAQYPGRGSAEGCDFSIHFSSFGDV
RUO
SEC22C