Learn More
Abnova™ Human SEC22L3 Partial ORF (NP_116752, 3 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129975
Abnova™ Human SEC22L3 Partial ORF (NP_116752, 3 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129975
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129975
Marke: Abnova™ H00009117Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a member of the SEC22 family of vesicle trafficking proteins. It is localized at the endoplasmic reticulum and it is thought to play a role in the early stages of the ER-Golgi protein trafficking. There are two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: VIFFACVVRVRDGLPLSASTDFYHTQDFLEWRRRLKSLALRLAQYPGRGSAEGCDFSIHFSSFGDV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_116752
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9117
Molekulargewicht 33kDa
Name SEC22L3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen VIFFACVVRVRDGLPLSASTDFYHTQDFLEWRRRLKSLALRLAQYPGRGSAEGCDFSIHFSSFGDV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp761F2321/MGC13261/MGC5373/SEC22L3
Gebräuchliche Bezeichnung SEC22C
Gensymbol SEC22C
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SEC22L3 Partial ORF (NP_116752, 3 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >