Learn More
Abnova™ Human SEC22L1 Partial ORF (NP_004883, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004883
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9554
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009554-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009554-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the SEC22 family of vesicle trafficking proteins. It seems to complex with SNARE and it is thought to play a role in the ER-Golgi protein trafficking. This protein has strong similarity to Mus musculus and Cricetulus griseus proteins
Sequence: MVLLTMIARVADGLPLAASMQEDEQSGRDLQQYQSQAKQLFRKLNEQSPTRCTLEAGAMTFHYIIEQGVCYLVLCEAAFPKKLAFAYLEDLHSEFDEQHGKKVPTVSRPY
Spezifikation
Spezifikation
NP_004883
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERS-24/SEC22L1
SEC22B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9554
SEC22L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MVLLTMIARVADGLPLAASMQEDEQSGRDLQQYQSQAKQLFRKLNEQSPTRCTLEAGAMTFHYIIEQGVCYLVLCEAAFPKKLAFAYLEDLHSEFDEQHGKKVPTVSRPY
RUO
SEC22B