Learn More
Abnova™ Human SEC14L4 Full-length ORF (CAK54647.1, 1 a.a. - 352 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer CAK54647.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 284904
Molekulargewicht 65.12kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00284904-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00284904-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is highly similar to the protein encoded by the Saccharomyces cerevisiae SEC14 gene. The SEC14 protein is a phophatidylinositol transfer protein that is essential for biogenesis of Golgi-derived transport vesicles, and thus is required for the export of yeast secretory proteins from the Golgi complex. The specific function of this protein has not yet been determined. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRRHMEFRKQQDLDNIVTWQPPEVIQLYDSGGLCGYDYEGCPVYFNIIGSLDPKGLLLSASKQDMIRKRIKVCELLLHECELQTQKLGRKIEMALMVFDMEGLSLKHLWKPAVEVYQQFFSILEANYPETLKNLIVIRAPKLFPVAFNLVKSFMSEETRRKIVILGDNWKQELTKFISPDQLPVEFGGTMTDPDGNPKCLTKINYGGEVPKSYYLCEQVRLQYEHTRSVGRGSSLQVENEILFPGCVLRWQFASDGGDIGFGVFLKTKMGEQQSAREMTEVLPSQRYNAHMVPEDGSLTCLQAGVYVLRFDNTYSRMHAKKLSYTVEVLLPDKASEETLQSLKAMRPSPTQ
Spezifikation
Spezifikation
CAK54647.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.12kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLRRHMEFRKQQDLDNIVTWQPPEVIQLYDSGGLCGYDYEGCPVYFNIIGSLDPKGLLLSASKQDMIRKRIKVCELLLHECELQTQKLGRKIEMALMVFDMEGLSLKHLWKPAVEVYQQFFSILEANYPETLKNLIVIRAPKLFPVAFNLVKSFMSEETRRKIVILGDNWKQELTKFISPDQLPVEFGGTMTDPDGNPKCLTKINYGGEVPKSYYLCEQVRLQYEHTRSVGRGSSLQVENEILFPGCVLRWQFASDGGDIGFGVFLKTKMGEQQSAREMTEVLPSQRYNAHMVPEDGSLTCLQAGVYVLRFDNTYSRMHAKKLSYTVEVLLPDKASEETLQSLKAMRPSPTQ
RUO
SEC14L4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
284904
SEC14L4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TAP3
SEC14L4
Recombinant
wheat germ expression system